Fontos dokumentumok
A6778
Angiotensin Converting Enzyme from rabbit lung
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Szinonimák:
ACE, Peptidyl-dipeptidase A, Peptidyldipeptide Hydrolase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for measuring inhibitory effect of egg white protein hydrolysates on ACE activity by high performance liquid chromatography (HPLC)
- to measure the ACE inhibition by litchi pericarp and cooked chicken breast using hippuryl-L-histidyl-L-leucine (HHL) as substrate by reverse phase-HPLC (RP-HPLC)3 and HPLC respectively
- in releasing GPI anchored protein in vitro in few cell lines like HeLa, HEK293 and in vivo in mice sperm.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Egység definíció
inhibitor
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3