Fontos dokumentumok
I9759
Ile-Pro-Ile
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
Diprotin A
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 1 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)CC)C(O)=O
InChI
1S/C17H31N3O4/c1-5-10(3)13(18)16(22)20-9-7-8-12(20)15(21)19-14(17(23)24)11(4)6-2/h10-14H,5-9,18H2,1-4H3,(H,19,21)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNTMAZFVYNDPLB-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.