Fontos dokumentumok
MAK088
DPP4 Activity Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Szinonimák:
CD26 Activity Assay Kit, Deaminase Complexing Protein 2 Activity Assay Kit, Dipeptidyl Peptidase-4 Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 fluorometric tests
észlelési módszer
fluorometric
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmasság
Elv
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)