Fontos dokumentumok
D3446
Dipeptidyl Peptidase IV human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Szinonimák:
CD26, DPPIV, Dipeptidyl aminopeptidase IV, Glycoprotein GP110
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Sf9 cells
Minőségi szint
form
solution
specifikus aktivitás
≥4,000 units/μg protein
molekulatömeg
124 kDa
koncentráció
≥0.01 mg/mL
UniProt elérési szám
vonatkozó betegség(ek)
cancer (lymphoma, prostate and colon cancer)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... DPP4(1803)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1