D3071
Dipeptidyl Peptidase IX human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Méret kiválasztása
241 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
241 000,00 Ft
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Sf9 cells
Minőségi szint
Forma
solution
specifikus aktivitás
≥250 units/μg protein
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?