Fontos dokumentumok
K4264
KR-62436 hydrate
≥95%, powder
Szinonimák:
6-{2-[(5-Cyano-4,5-dihydropyrazol-1-yl)-2-oxoethylamino]ethylamino}nicotinonitrile dihydrochloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.O=C(CNCCNc1ccc(cn1)C#N)N2N=CCC2C#N
InChI
1S/C14H15N7O.2ClH.H2O/c15-7-11-1-2-13(19-9-11)18-6-5-17-10-14(22)21-12(8-16)3-4-20-21;;;/h1-2,4,9,12,17H,3,5-6,10H2,(H,18,19);2*1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQZOFSJMRKZMSV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
We offers many products related to neuropeptidases for your research needs.