Fontos dokumentumok
G9137
Gly-Pro 4-methoxy-β-naphthylamide
dipeptidylpeptidase IV substrate
Szinonimák:
H-Gly-Pro-4MbNA
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)C2CCCN2C(=O)CN)cc3ccccc13
InChI
1S/C18H21N3O3/c1-24-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)20-18(23)15-7-4-8-21(15)17(22)11-19/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,19H2,1H3,(H,20,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSZPYDQEJZWJIJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?