Fontos dokumentumok
G2901
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt
chromogenic, ~99% (TLC), powder
Szinonimák:
GPDA, Gly-Pro-pNA TosOH
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt, ~99% (TLC)
Teszt
~99% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
1 M HCl: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16N4O4.C7H8O3S/c14-8-12(18)16-7-1-2-11(16)13(19)15-9-3-5-10(6-4-9)17(20)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6,11H,1-2,7-8,14H2,(H,15,19);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHLUWCXVWCBOPP-MERQFXBCSA-N
Alkalmazás
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?