Fontos dokumentumok
G2761
Gly-Pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
dipeptidylpeptidase IV substrate
Szinonimák:
Gly-Pro-AMC
Teszt
≥97% (TLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)CN)ccc12
InChI
1S/C17H19N3O4.BrH/c1-10-7-16(22)24-14-8-11(4-5-12(10)14)19-17(23)13-3-2-6-20(13)15(21)9-18;/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9,18H2,1H3,(H,19,23);1H/t13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PASXTQMFJRHMLJ-ZOWNYOTGSA-N
Alkalmazás
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3