215921
Chlorpromazine, Hydrochloride
Inhibits calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase (IC₅₀ = 17 µM).
Szinonimák:
Chlorpromazine, Hydrochloride
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
off-white
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL
water: 50 mg/mL
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCC[N+H](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Maor, I., et al. 1995. Arteriosclero. Thromb. Vasc. Biol. 15, 1378.
Netea, M.G., et al. 1995. J. Infect. Dis. 171, 393.
Lindahl, M., and Tagesson, C. 1993. Inflammation17, 573.
Palacios, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 196, 280.
Yamamoto, H. 1993. Toxicol. Lett. 66, 73.
Vadas, P., et al. 1986. Agents Actions19, 194.
Marshak, P.R., et al. 1985. Biochemistry24, 144.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3