Fontos dokumentumok
30432
Dansylcadaverine
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
N-(5-Aminopentyl)-5-dimethylaminonaphthalene-1-sulfonamide, N-(Dimethylaminonaphthalenesulfonyl)-1,5-pentanediamine, Monodansyl cadaverine
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
mp
137-140 °C
fluoreszcencia
λex 335 nm; λem 518 nm in methanol
λex 338 nm; λem 500 nm (Reaction product)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLEBFEHOJICQQS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3