220201
CHAPS
Molecular Biology Grade
Szinonimák:
CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
CHAPS, Molecular Biology Grade,
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 2044
zwitterionic
Teszt
≥98% (NMR)
Forma
crystalline powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 6150
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
aggregált szám
10
szín
white
CMC
6 - 10 mM
6 mM (20-25°C)
mp
157 °C (315 °F)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
oldhatóság
water: 1.0 M
idegen aktivitás
DNase, RNase, and Protease, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Alkalmazás
Useful for solubilizing membrane proteins and breaking protein-protein interactions. CHAPS′ small micellar molecular weight (6,150) and high critical micelle concentration (6-10 mM) allow it to be removed from samples by dialysis. It is also suitable for protein solubilization for isoelectric focusing and two-dimensional electrophoresis. CHAPS is commonly used for non-denaturing (without urea) IEF and has been shown to give excellent resolution of some subcellular preparations and plant proteins. Concentrations between 2-4% (w/v) are typically used in an IEF gel.
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ofri, D., et al. 1992. J. Neurochem. 58, 628.
Ransom, R.W., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 1823.
Simonds, W.F., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 4623.
Yannariello-Brown, J., and Weigel, P.H. 1992. Biochemistry31, 576.
Hjelmeland, L.M. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 6368.
Simonds, W.F., et al. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 4623.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3