Fontos dokumentumok
F6625
Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
≥95% (HPLC), powder
Szinonimák:
FAD, FAD-Na2, Riboflavin 5′-adenosine diphosphate disodium salt, FAD-Na2
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow to orange-brown
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.