21210
D-Pantothenic acid hemicalcium salt
≥98.0%
Szinonimák:
(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +27±2°, c = 5% in H2O
szennyeződések
≤0.002% heavy metals
veszteség
≤3% loss on drying
szín
white
pH
6.8-7.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, almost colorless
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Enzyme Reagent Coenzyme A (CoA, CoASH or HSCoA) is the key cofactor in first step of the TCA cycle, responsible for transferring the acetyl group from pyruvate oxidation to oxaloacetate yielding citrate. Available through Sigma-Aldrich online.
Enzimreagens A koenzim A (CoA, CoASH vagy HSCoA) a TCA-ciklus első lépésének kulcsfontosságú kofaktora, amely a piruvát oxidációjából származó acetilcsoport átviteléért felelős a citrátot adó oxalacetátra. A Sigma-Aldrich online oldalán keresztül kapható.