D2915
Dexamethasone-Water Soluble
suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Dexamethasone – Cyclodextrin complex
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
solid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@@H]1CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO.OC[C@H]5O[C@@H]6O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]9[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9CO)O[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%10CO)O[C@H]%11[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%11CO)O[C@H]%12[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%12CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C42H70O35.C22H30O4/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51;1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-21(13,2)20(15)17(25)10-22(16,3)19(12)18(26)11-23/h8-63H,1-7H2;6-7,9,12,15-17,19-20,23,25H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-;12-,15+,16?,17+,19-,20-,21+,22+/m11/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEJNDGTUKUMQNG-ARJMFYCQSA-N
Alkalmazás
- Dulbecco′s modified Eagle medium based osteogenic and adipogenic medium for human mesenchymal stem cell culture
- erythroid expansion media for the growth of liver, bone marrow and spleen tissues
- medium 199 (M199) for hepatocyte culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3