Fontos dokumentumok
D1881
Dexamethasone 21-acetate
≥99%
Szinonimák:
9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione-21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone-21-acetate, Prednisolone F acetate
Teszt
≥99%
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Alkalmazás
- as a component of the induction medium for the treatment of mice preadipocytes (5A) cells
- as a synthetic glucocorticoid to study its effects on the expression of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and peroxiredoxin 6 (Prdx6) proteins in placentas of human and mice
- as a component of the complete medium for the culturing of porcine hepatocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.