Fontos dokumentumok
C0926
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
2-hydroxypropylether, Beta-cyclodextrin
Méret kiválasztása
165 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
165 000,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn starch
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
molekulatömeg
1396 Da
a címkézés mértéke
4-10 (determined by NMR)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Általános leírás
The solubility of natural cyclodextrins is very poor. In the late 1960′s, it was discovered that chemical substitutions at the 2, 3, and 6 hydroxyl sites would greatly increase solubility. Most chemically modified cyclodextrins are able to achieve a 50% (w/v) concentration in water.
Cavity size is the major determinant as to which cyclodextrin is used in complexation. The cavity diameter of β-cyclodextrins or β-glucopyranose unit compounds is well-suited for use with molecules the size of hormones, vitamins and many compounds frequently used in tissue and cell culture applications. For this reason, β-cyclodextrin is most commonly used as a complexing agent.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>752.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 400 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.