Fontos dokumentumok
C5259
Carbamyl-β-methylcholine chloride
≥99% (TLC), crystalline
Szinonimák:
Bethanechol chloride
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
crystalline
szín
white
oldhatóság
H2O: 1.7 g/mL (stable for several days at 4°C.)
ethanol: 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C[N](C)(C)C)OC(N)=O
InChI
1S/C7H17N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIRHOJQHGLTTTB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Szubsztrátok
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?