265005
Dexamethasone
≥99% (TLC), solid, NOS induction inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Dexamethasone, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dexamethasone, Most active and highly stable glucocorticoid.
leírás
Merck USA index - 14, 2943
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
chloroform: soluble
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(O)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphorylation of rb protein
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Smith, E., et al. 2000. J.Biol. Chem. 275, 1992.
Petit, P.X., et al. 1995. J. Cell Biol.130, 157.
Stern, N., et al. 1994. Am. J. Hypertens. 7, 146.
Donis, J.A., et al. 1993. Biotechniques15, 786.
Ohoka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Sarin, A., et al. 1993. J. Exp. Med.178, 1693.
Vandewalle, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.156, 383.
Nieto, M.A., et al. 1992. Clin. Exp. Immunol.88, 341.
Walsh, D., and Avashia, J. 1992. Cleveland Clin. J. Med. 59, 505.
Warters, R.L. 1992. Cancer Res.52, 883.
Sperber, K., et al. 1991. J. Allergy Clin. Immunol.87, 490.
Radomski, M.W., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 10043.
Bettger, W.J., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 5588.
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3