C8358
Cube Rack
assorted colors
Szinonimák:
tube rack
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene
leírás
Autoclavable
Jellemzők
Holds 10 x 15 mL tubes
Holds 10 x 17 mm tubes
Holds 12 x 12.5 mm tubes
Holds 12 x 3-7 mL tubes
Holds 16 x 1.5-2 mL tubes
Holds 16 x 11.5 mm tubes
Holds 4 x 30 mm tubes
Holds 4 x 50 mL tubes
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS29050A
méret
108x113x113 mm
szín
assorted colors
Related Categories
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)