D0822
DMEM - high glucose
StableCell™, with stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose, DME, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
product name
StableCell™ DMEM - high glucose, With 4500 mg/L glucose, stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: high
HEPES: no
stable glutamine
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1