Fontos dokumentumok
K4519
Keratinase
lyophilized powder
Szinonimák:
Keratinase from Bacillus licheniformis, KerA, Keratinolytic protease
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli BL21
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
300-1000 units/mg protein
molekulatömeg
~39 kDa
pH-tartomány
5.5-12.5(optimum activity is seen at pH 12.5)
pI
8.73
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Szubsztrátok
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3