C1988
Cycloheximide
Biotechnology Performance Certified
Szinonimák:
3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide, Actidione, Naramycin A
About This Item
Javasolt termékek
grade
Biotechnology Performance Certified
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
fungi
yeast
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Géninformáció
human ... FKBP1A(2280) , PIN1(5300)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Activity Spectrum: Active against yeast and fungi like Candida, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3