Fontos dokumentumok
C8487
Anti-Caspase 3, Active antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Activated Caspase 3 Antibody, Activated Caspase 3 Antibody - Anti-Caspase 3, Active antibody produced in rabbit, Anti-Apopain, Anti-CPP32, Anti-Yama
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, bovine, human, pig, canine, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using human epitheloid carcinoma HeLa cell line, treated with staurosporine
microarray: suitable
western blot: 1:500 using recombinant human caspase 3, active (Sigma Product No. C1224)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP3(836)
mouse ... Casp3(12367)
rat ... Casp3(25402)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- for western blotting of cytochrome c for caspase activation
- as primary antibody in immunofluorescence staining of embryos and postnatal mice cryosections
- in Western blot analysis of activated caspase 3
- as a primary antibody in immunodetection of rat brain sections
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg