Fontos dokumentumok
P7912
Phloretin
≥99% (HPLC), powder, GLUT inhibitor
Szinonimák:
β-(4-Hydroxyphenyl)-2,4,6-trihydroxypropiophenone, 2′,4′,6′-Trihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Phloretin, ≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
mp
~260 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effect on the 2-[N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino]-2-deoxy-d-glucose (2-NBDG) and 2-[N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino]-2-deoxy-l-glucose (2-NBDLG) uptake
- to incubate microvesicles in order to inhibit GLUT1 (glucose transporter 1)-mediated transport in radioactive ligand up-take assay
- as a component of KRH buffer to stop glucose uptake by trophoblast cells in vitro
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.