Fontos dokumentumok
C9754
Colchicine
≥95% (HPLC), powder, antimitotic agent
Szinonimák:
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Colchicine, ≥95% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to yellow
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the in vitro sister-chromatid exchange (SCE) assay
- to study its in vitro antiviral, antibacterial, antifungal and cytotoxic activities
- in microtubule disruption
- to analyse its effects on Ca2+ transients from taxol-treated cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox