Fontos dokumentumok
RES3156T-A7
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Alkalmazás
Kiszerelés
RES3156T-A701X: 100g container
RES3156T-A702X 1kg container
RES3156T-A704X: 10kg container
Jogi információk
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1