Fontos dokumentumok
1.02413
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
suitable for cell culture
Szinonimák:
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9NNa2O3 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
261.18
UNSPSC kód:
41106213
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
for cell culture media (not for dietary use)
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1