Merck
C2248000
Clenbuterol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Amino-α-(t-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol hydrochloride
Méret kiválasztása
30 MG
49 500,00 Ft
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
30 MG
49 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18Cl2N2O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
313.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clenbuterol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Clenbuterol hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Ana Vulić et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 77, 82-92 (2015-01-18)
The aim of this study was to evaluate in vitro toxicity of clenbuterol and its metabolite 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid. Cytotoxicity and pro-oxidative effect of both compounds were studied on human colon adenocarcinoma cell line SW 480. No significant cytotoxic effect of
Jiandong Hu et al.
PloS one, 10(3), e0122005-e0122005 (2015-03-24)
A surface plasmon resonance (SPR) immunoassay with an immobilization of self-assembled molecular identification membrane for the detection of residual Clenbuterol Hydrochloride (CLB) in pork liver was systematically investigated and experimentally validated for its high performance. SPR immunoassay with a regular