Fontos dokumentumok
34198
Ractopamine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-{3-[2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]aminobutylphenol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC1=CC=C(C(O)CNC(C)CCC2=CC=C(O)C=C2)C=C1.Cl
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHGSLSLUFMZUMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Evaluate the comparative effects of ractopamine hydrochloride and zilpaterol hydrochloride on growth performance, carcass traits, and longissimus tenderness of finishing beef steers
- Determine the effects of ractopamine hydrochloride on growth performance, carcass characteristics, physiological response to handling, and mobility during shipment for slaughter
- Evaluate the effect of ractopamine hydrochloride on growth performance, carcass cutting yield, and processing characteristics of boneless hams and bellies from finishing pigs
- Study the effects of ractopamine hydrochloride and zilpaterol hydrochloride on growth, diet digestibility, intake, and carcass characteristics of feedlot lambs
- Evaluate the effects of ractopamine hydrochloride on growth performance, feed intake patterns, and acid-base balance in feedlot cattle
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?