Merck
C-081
Supelco
Clenbuterol-d9 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Clenbuterol-D9 hydrochloride solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D9H9Cl2N2O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.71
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])Cl)N.Cl
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPXKTCUYRHXSBK-KYRNGWDOSA-N
Általános leírás
Clenbuterol is a pharmaceutical decongestant and bronchodilator prescribed to treat asthma with illicit uses as a performance-enhancing drug. This stable-labeled internal standard is suitable for clenbutreol testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, sports testing, or forensic analysis.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.