Merck
54969
Supelco
Clenbuterol-d9 hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D9H9Cl2N2O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (isotopic purity)
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tömegeltolódás
M+9
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPXKTCUYRHXSBK-KYRNGWDOSA-N
Általános leírás
Clenbuterol-d9 hydrochloride may be used as an internal standard for the quantification of clenbuterol in biological samples by ultra-high pressure liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Quantification of clenbuterol at trace level in human urine by ultra-high pressure liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Nicoli R, et al.
Journal of Chromatography A, 1292, 142-150 (2013)