Fontos dokumentumok
46046
α-tert-Butyl-β-(4-chlorobenzyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Paclobutrazol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
mixture of stereo isomers
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
format
neat
SMILES string
OC(C(C)(C)C)C(N1N=CN=C1)CC2=CC=C(Cl)C=C2
Általános leírás
Alkalmazás
- Apple juice samples by matrix solid-phase dispersion (MSPD) and gas chromatography-mass selective detection (GC-MSD) with electron impact (EI) ionization.
- Processed fruits and vegetables by miniaturized extraction-partition and liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Crops and soya grains by LC-ESI-MS/MS with MRM detection.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?