MABF33
Anti-MHC class II (I-A/I-E) Antibody, clone M5/114
clone M5/114, from rat
Szinonimák:
CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, Ia-associated invariant chain, CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated), gamma chain of class II antigens, Ia antigen-
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M5/114, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cd74(16149)
Általános leírás
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH on thymus tissue. (de Bont, E., et al. (1999). Int. Immunol. 11(8):1295-1306.)
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MHC class II (I-A/I-E) in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Cél megnevezése
There are 2 isoforms produced by alternative splicing: 32 kDa Isoform Long and 24 kDa Isoform Short.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1