Fontos dokumentumok
C3515
Catalase from Aspergillus niger
ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
Szinonimák:
H2O2:H2O2 oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aspergillus niger
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥4,000 units/mg protein
molekulatömeg
tetramer ~250 kDa
tárolási körülmény
(Tightly closed)
technika/technikák
FISH: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Catalase is an active enzyme present in aerobic organisms. It is a ferric hemoprotein and a tetramer.
Alkalmazás
- as a positive control during the functional characterization of Clostridium difficile spore coat proteins.
- as a component of the catalase solution to prepare GLOX buffer with enzymes to maintain the embryos of Caenorhabditis elegans before single-molecule fluorescence in situ hybridization (smFISH) studies
- as a component of the imaging buffer for stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) imaging of platelet-rich plasma
- as a supplement in Todd Hewitt media plus 0.5 % yeast extract (THY) media for the neutralization of pneumococcal H2O2
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
antitest
enzim
inhibitor
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
This procedure may be used for all Catalase products.