Fontos dokumentumok
219008
Sigma-Aldrich
Catalase, Human Erythrocytes
Catalase from human erythrocytes, CAS 9001-05-2. Composed of four identical subunits of ~60 kDa each.
Szinonimák:
Catalase, Human Erythrocytes
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥50,000 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Catalase, along with superoxide dismutase and glutathione peroxidase, controls the levels of oxygen-derived free radicals in mammalian cells. Together these molecules may function as a somatic oxidant defense. Prevents apoptosis in cultured rat ovarian follicles.
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will decompose 1.0 µmol H₂O₂ per min at 25°C, pH 7.0.
Fizikai forma
In 50 mM Tris, pH 8.0.
Elkészítési megjegyzés
Prepared from blood that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Tilly, J.L., and Tilly, K.I. 1995. Endocrinology136, 242.
Bonaventura, J., et al. 1972. Arch. Biochem. Biophys.150, 606.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg