Merck
PHL83415
γ-Aminobutyric acid
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
Lineáris képlet:
NH2(CH2)3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
Beilstein:
906818
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Major inhibitory neurotransmitter in brain; GABAA and GABAB receptor agonist; increases Cl conductance.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)