Fontos dokumentumok
10069
α-Amylase from Bacillus sp.
powder, yellow-brown, ~380 U/mg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Bacillus sp.
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
~380 U/mg
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
yellow-brown
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a dispersal enzyme to test degradation of S. aureus biofilms,
- in the enzymatic hydrolysis of tapioca starch
- in the enzymolysis of plant-based native and the amorphous granular starches
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1