Merck
609277
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-15N
98 atom % 15N
Szinonimák:
GABA-15N
About This Item
Lineáris képlet:
H215N(CH2)3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Forma
solid
elérhetőség
not available in Japan
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTCSSZJGUNDROE-HOSYLAQJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)