The protein content is determined by the Biuret method. In the product specifications, a protein content >= 70% is guaranteed. As an example, lot number SLCL9662 reports a 90% protein content on the Certificate of Analysis (COA). The impurities are not analyzed. The only other content specification is the concentration of Thymol, <= 0.2% wt.
Fontos dokumentumok
C40
Catalase from bovine liver
lyophilized powder, ≥10,000 units/mg protein
Szinonimák:
H2O2:H2O2 oxidoreductase
Méret kiválasztása
36 600,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
36 600,00 Ft
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥10,000 units/mg protein
molekulatömeg
tetramer ~250 kDa
tartalmaz
≤0.2 wt. % Thymol
izoelektromos pont
5.4
oldhatóság
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble 2.0 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
cow ... CAT(280743)
Általános leírás
Catalase from bovine liver is a tetramer consisting of 4 equal subunits each with a 60 kDa molecular weight. Each of these subunits contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme will also strongly bind to NADP, where NADP and the heme group are within 13.7 angstroms.
Alkalmazás
Catalase from bovine liver may be used:
- to prepare H2O2-O2 based biocathode for applications in glucose biofuel cells
- to study the kinetic properties and storage stability of catalase immobilized on to florisil
- in glutathione-mediated superoxide generation in an aqueous solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Gátló
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for all Catalase products.
-
Nelle specifiche leggo che il contenuto proteico di questa catalasi liofilizzata è del 70% Il restante 30% da cosa è composto ?
1 answer-
Helpful?
-