Fontos dokumentumok
C3155
Catalase from bovine liver
aqueous solution, ≥30,000 units/mg protein
Szinonimák:
H2O2:H2O2 oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine liver
Minőségi szint
leírás
optimum pH ~ 7.0
sterilitás
aseptically filled
Forma
aqueous solution
specifikus aktivitás
≥30,000 units/mg protein
molekulatömeg
tetramer ~250 kDa
tartalmaz
≤0.10 mg/mL Thymol
összetétel
ammonium sulphate, 30-50%
catalase, 10-20%
tárolási körülmény
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized
persons)
technika/technikák
activity assay: suitable
izoelektromos pont
5.4
pI
5.4
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
cow ... CAT(280743)
Általános leírás
Catalase from bovine liver is a tetramer consisting of 4 equal subunits each with a 60 kDa molecular weight. Each of these subunits contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme will also strongly bind to NADP, where NADP and the heme group are within 13.7 angstroms.
Catalase from bovine is a tetrameric enzyme, consisting of four identical sub-units containing a single heme moiety per subunit. Each subunit has four domains like the α-helical domain, an eight-stranded β-barrel, N-terminal threading arm that is connected to the β-barrel via a wrapping loop.
Alkalmazás
- as a component of the GLOX buffer during single molecule fluorescent in situ hybridization (smFISH) on primary mouse cortical neurons
- for its structural and kinetic analysis of its interaction with nitric oxide
- in the preparation of glucose oxidase-catalase system (GOX-CAT system) to generate H2O2 and study the effect of H2O2-induced oxidative stress on myelination in mouse organotypic cerebellar slice cultures
Catalase from bovine liver may be used:
- to prepare H2O2-O2 based biocathode for applications in glucose biofuel cells
- to study the kinetic properties and storage stability of catalase immobilized on to florisil
- in glutathione-mediated superoxide generation in an aqueous solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Gátló
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for all Catalase products.