Fontos dokumentumok
30070
Cysteamine
≥98.0% (RT)
Szinonimák:
β-Mercaptoethylamine, 2-Aminoethanethiol, 2-Mercaptoethylamine, Decarboxycysteine, MEA, Thioethanolamine
Teszt
≥98.0% (RT)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCS
InChI
1S/C2H7NS/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- in the preparation of cysteamine modified gold nanoparticles (AuNP)
- in the fabrication of SU-8 microrods, where in, the amine group of cysteamine reacts with the unreacted epoxide rings present on the surface of the particles, thereby opening it and forming a covalent bond
- to enhance in vitro development of porcine oocytes matured and fertilized in vitro
- in a study to demonstrate the depletion effect of cysteamine on cystinotic leucocyte granular fractions of cystine by disulphide interchange
- as a radioprotector
- to administer subcutaneously in rats to study its blocking effect on somatostatin secretion without modifying the pancreatic insulin or glucagon content
- as a scavenger in electrophoretic gels (acetic acid/urea gels)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3