Fontos dokumentumok
SAB5200436
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Gaba-B Receptor 1 - Rpe antibody produced in mouse
clone S93A-49, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-GABA-B receptor 1, Anti-GPRC3A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
ICC
WB
klón:
S93A-49, monoclonal
faj reaktivitás:
mouse, rat, human
citations:
technika/technikák:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S93A-49, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt 115 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Egyediség
Detects ~115kDa. No cross-reactivity against GABA(B)R2
Immunogén
Fusion protein amino acids 873-977 (cytoplasmic C-terminus) of rat GABA(B)R1
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)