F9765
Filipin complex
powder, ≥70% (UV)
Szinonimák:
Filimarisin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Filipin complex from Streptomyces filipinensis, ≥70% (UV)
biológiai forrás
Streptomyces sp. (Streptomyces filipinensis)
Minőségi szint
Teszt
≥70% (UV)
form
powder
oldhatóság
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep greenish-yellow
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C35H58O11/c1-4-5-11-16-31(42)34-33(44)22-29(40)20-27(38)18-25(36)17-26(37)19-28(39)21-32(43)23(2)14-12-9-7-6-8-10-13-15-30(41)24(3)46-35(34)45/h6-10,12-15,24-34,36-44H,4-5,11,16-22H2,1-3H3/b7-6+,10-8+,12-9+,15-13+,23-14+/t24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMQSIXYSKPIGPD-YQRUMEKGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3