Merck
C-904
Supelco
Chlorpromazine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19ClN2S · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
355.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Chlorpromazine, sold under the trade names Thorazine or Largactil, is a typical antipsychotic used to treat schizophrenia. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adeline Gaillard et al.
Soins. Psychiatrie, (286)(286), 25-29 (2013-06-14)
The history of drug treatments, and particularly the discovery of certain molecules, led toan evolution in psychiatric practices. The discovery of the therapeutic properties of chlorpromazine in 1952 by Jean Delay and Pierre Deniker revolutionised the relational process between patients
Systemic uptake of chlorpromazine after delivery via retrobulbar injection.
Ruben Kuruvilla et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 130(10), 1348-1349 (2012-10-10)
Martin González-Andrade et al.
Journal of molecular recognition : JMR, 26(4), 165-174 (2013-03-05)
Protein-protein interactions play central roles in physiological and pathological processes. The bases of the mechanisms of drug action are relevant to the discovery of new therapeutic targets. This work focuses on understanding the interactions in protein-protein-ligands complexes, using proteins calmodulin
Laura Caldinelli et al.
Biochimica et biophysica acta, 1832(3), 400-410 (2012-12-12)
Considering the key role of d-serine in N-methyl-d-aspartate receptor-mediated neurotransmission, it is highly relevant to define the role that enzymes play in d-serine synthesis and degradation. In particular, the details of regulation of the d-serine catabolic human enzyme d-amino acid
Leonard Amaral et al.
Expert review of anti-infective therapy, 10(8), 869-873 (2012-10-04)
Over a period of 14 years, the authors have studied thioridazine, an old neuroleptic, that has been shown to have in vitro activity against intracellular Mycobacterium tuberculosis, regardless of its antibiotic resistance status, thioridazine cures infected mice of antibiotic-susceptible and