Fontos dokumentumok
B2629
Betaine
≥98% (perchloric acid titration)
Szinonimák:
(Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sugar beets
Minőségi szint
Teszt
≥98% (perchloric acid titration)
Forma
powder or crystals
mp
310 °C (dec.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?