Merck
615544
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1,1,2,2-d4
≥98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HOCD2CD2N(CH3)3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[Cl-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGMZJAMFUVOLNK-HGFPCDIYSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Dimerization of a metal complex through thermally induced single-crystal-to-single-crystal transformation or mechanochemical reaction.
Jie Sun et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(31), 7061-7064 (2011-06-24)