670189
Cholin acetate
≥95.0% (T)
Szinonimák:
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium acetate, COL Acetate
Teszt
≥95.0% (T)
form
solid
szennyeződések
≤1.0% water
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CC([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C2H4O2/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLKGUVGAXDXFFW-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
284.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
140.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?