Fontos dokumentumok
333018
Choline hydroxide solution
45 wt. % in methanol
Szinonimák:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
0.5% paraformaldehyde as stabilizer
koncentráció
45 wt. % in methanol
törésmutató
n20/D 1.4186
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
73.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
23 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)