Fontos dokumentumok
C1403
Cholesterol Esterase from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥200,000 units/g protein
Szinonimák:
Cholesterol Esterase from Pseudomonas fluorescens, Sterol-ester acylhydrolase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥200,000 units/g protein
molekulatömeg
~300 kDa
összetétel
protein, ≥40% biuret
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Isoelectric point: 5.9 ± 0.1
Michaelis constants: 5.4 x 10‾5M (Linoleate), 6.6 x 10‾5M (Oleate)
3.7 x 10‾5M (Linolenate), 1.5 x 10‾4M (Palmitate)
1.2 x 10‾4M (Myristate), 2.3 x 10‾5M (Stearate)
Inhibitors: Hg++, Ag+, ionic detergents
Optimum pH: 7.0 − 9.0
Optimum temp: 40°C
pH Stability: pH 5.0 − 9.0 (25°C, 24hr)
Thermal stability: Below 55°C (pH 7.5, 10min)
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Protocols
Protocol for Assay Procedure for Cholesterol Esterase